Learn More
Ácido dihidrocafeico, TRC
Código de producto. 30381632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381632 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30381632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44870010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrocaffeic Acid
CAS 1078-61-1
Fórmula molecular C9 H10 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579