Learn More
Dihydroartemisinin, MedChemExpress
Código de producto. 16489016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489016 100 mg 100 miligramos
16492356 500 mg 500 miligramos
16474777 50 mg 50 miligramos
16461496 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0176
MedChemExpress Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.
Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroartemisinin
Forma física Solid
CAS 71939-50-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Dihydroqinghaosu β-Dihydroartemisinin Artenimol
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 98.0%