Learn More
Dihidroartemisinina Diketo Aldehído, TRC
Código de producto. 30011546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011546 25 mg 25 miligramos
30005917 100 mg 100 miligramos
30004621 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84848025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093625-96-7
Fórmula molecular C14 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 238.32
Sinónimo (2S,3R,6RS)-2-(3-Oxobutyl)-3-methyl-6-[(R)-2-propanal]cyclohexanoneMixture of Diastereomers, (αR,3S,4R)-α,4-Dimethyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)cyclohexaneacetaldehyde
Nombre IUPAC (2R)-2-[(3S,4R)-4-metil-2-oxo-3-(3-oxobutil)ciclohexil]propanal
SMILES C[C@@H](C=O)C1CC[C@@H](C)[C@H](CCC(=O)C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3R,6RS)-2-(3-Oxobutyl)-3-methyl-6-[(R)-2-propanal]cyclohexanone (mixture of diastereomers)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O3/c1-9-4-6-13(10(2)8-15)14(17)12(9)7-5-11(3)16/h8-10,12-13H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,12+,13?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1569