Learn More
Ácido dihidroartemesínico, TRC
Código de producto. 30134800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134800 1 g 1 g
30134621 250 mg 250 miligramos
30011959 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4485181G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85031-59-0
Fórmula molecular C15H24O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Sinónimo (αR,1R,4R,4aS,8aS)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,4,7-trimethyl-1-naphthaleneacetic Acid, Dihydroarteannuic Acid, Dihydroqinghao Acid, [1R-[1α(R*),4β,4aβ,8aβ]]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-α,4,7-trimethyl-1-naphthaleneacetic Acid;
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1R,4R,4aS,8aS)-4,7-dimetil-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidronaftalen-1-il]ácido propanoico
SMILES CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)[C@H](C)CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroartemisinic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O2/c1-9-4-6-12-10(2)5-7-13(14(12)8-9)11(3)15(16)17/h8,10-14H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1776