Learn More
Ácido dihidroabiético (grado técnico), TRC
Código de producto. 30369154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30369154 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30369154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48793825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dihydroabietic Acid
CAS 2221-96-7
Fórmula molecular C20 H32 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo A-Dihydroabietic Acid, 13α-Isopropyl-podocarp-8(14)-en-15-oic Acid, (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid, 13βH-δ8(14)-Dihydroabietic Acid, 13βH-δ8(14)-dihydroabietic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h12-14,16-17H,5-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t14-,16-,17+,19+,20+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahidrofenantreno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 304.467
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.24
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.