Learn More
Ácido dihidroabiético (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroabietic Acid |
| CAS | 2221-96-7 |
| Fórmula molecular | C20 H32 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | A-Dihydroabietic Acid, 13α-Isopropyl-podocarp-8(14)-en-15-oic Acid, (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid, 13βH-δ8(14)-Dihydroabietic Acid, 13βH-δ8(14)-dihydroabietic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h12-14,16-17H,5-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t14-,16-,17+,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahidrofenantreno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.467 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.24 |