Learn More
Dihidro Uracilo, TRC
Código de producto. 30012643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012643 1 g 1 g
30008988 100 mg 100 miligramos
30012092 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4499901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-07-4
Fórmula molecular C4 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro- (9CI, ACI), Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil (6CI, 8CI), 1,3-Diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5,6-Dihydrouracil, Dihydrouracil, Hexahydropyrimidine-2,4-dione, NSC 11867
Nombre IUPAC 1,3-diazinano-2,4-diona
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Uracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429
Porcentaje de pureza >95%