Learn More
Dihidro-uracilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydro Uracil-d4 |
| CAS | 334473-41-5 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-5,6-d2, dihydro-d2- (9CI), Dihydro-d2-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-5,6-d2, Hydrouracil-d4, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-5,5,6,6-d4, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine-5,5,6,6-d4, 5,6-Dihydrouracil-d4, 5,6-Dihydrouracil-5,5,6,6-D4, Dihydrouracil-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC(=O)NC(=O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5,5,6,6-tetradeuterio-1,3-diazinano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 118.127 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.068 |