Learn More
Dihidro taquisterol, TRC
Código de producto. 30132979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132979 50 mg 50 miligramos
30133331 25 mg 25 miligramos
30011962 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44955050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-96-9
Fórmula molecular C28 H46 O
Peso molecular (g/mol) 398.66
Sinónimo Dihydrotachysterol, (5E,7E,22E)-9,10-Seco-10alpha-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol
Nombre IUPAC (1S,3E,4S)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-yl]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilciclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CC[C@@H]3C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrotachysterol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-22,25-27,29H,7-8,11,14-18H2,1-6H3/b10-9+,23-12+,24-13+/t20-,21-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.3549