Learn More
Dihydro Montelukast, TRC
Código de producto. 30011000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011000 1 mg 1 miligramo
30004786 5 mg 5 miligramos
30006460 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5492151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142147-67-9
Fórmula molecular C35 H38 Cl N O3 S
Peso molecular (g/mol) 588.2
Sinónimo 1-[[[(1R)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid, Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[1-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, (R)- (9CI), 1-[[[(1R)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[2-(7-cloroquinolina-2-il)etil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropano-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropiloacético
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(CCc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Montelukast
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38ClNO3S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-9,11-12,14,16,20-21,32,40H,10,13,15,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/t32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.2261