Learn More
Dihydro Montelukast Sodium, TRC
Código de producto. 30009162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009162 10 mg 10 miligramos
30005906 5 mg 5 miligramos
30010005 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44921510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142147-98-6
Fórmula molecular C35 H38 Cl N O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 610.18
Sinónimo Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[1-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, monosodium salt, (R)-, Dihydro Montelukast Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-[1-[[(1R)-1-[3-[2-(7-cloroquinolina-2-il)etil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropano-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropiloacetato
SMILES [Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)[O-])CC2)c3cccc(CCc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Montelukast Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-9,11-12,14,16,20-21,32,40H,10,13,15,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/t32-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.208