Learn More
Dihidro Lafutidina, TRC
Código de producto. 30375055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375055 10 mg 10 miligramos
30381843 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44898510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118288-14-5
Fórmula molecular C22H31N3O4S
Peso molecular (g/mol) 433.56
Sinónimo 2-[(2-Furanylmethyl)sulfinyl]-N-[4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]butyl]acetamide
SMILES O=C(CS(=O)Cc1occc1)NCCCCOc2cc(CN3CCCCC3)ccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Lafutidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31N3O4S/c26-21(18-30(27)17-20-7-6-14-28-20)23-9-2-5-13-29-22-15-19(8-10-24-22)16-25-11-3-1-4-12-25/h6-8,10,14-15H,1-5,9,11-13,16-18H2,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.2035