Learn More
Ácido Isoferulico Dihidro 3-O-beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30137459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137459 25 mg 25 miligramos
30011418 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44894025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187945-72-7
Fórmula molecular C16H20O10
Peso molecular (g/mol) 372.32
Sinónimo 5-(2-Carboxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dihydroisoferulic Acid 3-O-Glucuronide;
SMILES COc1ccc(CCC(=O)O)cc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Isoferulic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O10/c1-24-8-4-2-7(3-5-10(17)18)6-9(8)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1