Learn More
Dihidro Indocyanina Sal Verde Sódica 90%, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dihydro Indocyanine Green Sodium Salt |
| CAS | 1132970-51-4 |
| Fórmula molecular | C43 H50 N2 O6 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[7-[2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indol-2-yl]-2,4,6-heptatrien-1-ylidene]-1,2-dihydro-1,1-dimethyl-3H-benz[e]indole-3-butanesulfonic Acid Sodium Salt; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H52N2O6S2.2Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;;/h6,8-13,18-27,39H,5,7,14-17,28-31H2,1-4H3,(H,46,47,48)(H,49,50,51);;/q;2*+1/p-2/b8-6+,23-9+,38-22+;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC1(C)C(\C=C\CC\C=C\C=C/2\N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS(=O)(=O)[O-])c5ccc6ccccc6c15 |
| Nombre IUPAC | disodio; 4-[2-[(1E,5E,7E)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutilo)benzo[e]indol-2-ilideno]hepta-1,5-dienilo]-1,1-dimetil-2H-benzo[e]indol-3-il]butano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 800.976 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 800.291 |