Learn More
Ácido Dihidrofólico, TRC
Código de producto. 30003992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003992 25 mg 25 miligramos
17927834 10 mg 10 miligramos
17997354 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44970025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4033-27-6
Fórmula molecular C19 H21 N7 O6
Peso molecular (g/mol) 443.41
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-3,4,7,8-tetrahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-7,8-dihydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (6CI,7CI,8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4,7,8-tetrahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- (9CI), 7,8-Dihydro-L-folic acid, 7,8-Dihydrofolic acid, Dihydrofolic acid, NSC 165989, (2S)-2-[4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzamido]pentanedioic acid, (2S)-2-[[4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-7,8-dihidro-1H-pteridina-6-il)metilamino]benzoiloamino]amino]pentanedioico
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NCC(=N2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Folic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1553
Condiciones de envío Dry Ice Dry Pack