Learn More
Finasterida dihidro, TRC
Código de producto. 17919639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17919639 25 mg 25 miligramos
18073430 500 mg 500 miligramos
18010430 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17919639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44897525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98319-24-5
Fórmula molecular C23 H38 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 374.56
Sinónimo N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-aza-5alpha-androstane-17beta-carboxamide, Finasteride Imp. A (EP), Dihydrofinasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrostane-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (5α,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-N-(1,1-Dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 1,2-Dihydrofinasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-4-aza-5α-androstan-17β-carboxylic acid N-(tert-butyl)amide, N-(tert-Butyl)-3-oxo-4-aza-5α-androstane-17-carboxamide, N-(tert-Butyl)-3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxamide
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butilo-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,9,9b,10,11-tetradecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrofinasteride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H38N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h14-18H,6-13H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.2933