Learn More
Ácido dihidroferúlico, TRC
Código de producto. 30376180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376180 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30376180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4489001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hydroferulic Acid
CAS 1135-23-5
Fórmula molecular C10 H12 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Hydrocinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzenepropanoic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-Methoxyphloretic acid, Dihydroconiferylic acid, Dihydroferulic acid, Ferulic acid, α,β-dihydro-, Hydroferulic acid, Shorbic acid, β-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, β-3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O
Nombre IUPAC ácido 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.