Learn More
Ácido ferúlico dihidro 4-O-sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137156 10 mg 10 miligramos
30012232 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44891510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86321-33-7
Fórmula molecular C10H10Na2O7S
Peso molecular (g/mol) 320.23
Sinónimo 3-Methoxy-4-(sulfooxy)benzenepropanoic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC disodio; Propanoato 3-(3-metaxi-4-sulfonatooxifenil)
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)[O-])OS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O7S.2Na/c1-16-9-6-7(3-5-10(11)12)2-4-8(9)17-18(13,14)15;;/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.994
Porcentaje de pureza >95%