Learn More
Ácido ferúlico dihidro 4-O-beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30132739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132739 25 mg 25 miligramos
30005483 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44831525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86321-28-0
Fórmula molecular C16H20O10
Peso molecular (g/mol) 372.32
Sinónimo 4-(2-Carboxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dihydroferulic Acid 4-O-Glucuronide
SMILES COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Porcentaje de pureza >95%