Learn More
Dihidro fenofibrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydro Fenofibrate |
| CAS | 61001-99-8 |
| Fórmula molecular | C20 H23 Cl O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13,18,22H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(4-clorofenil)-hidroximetil]fenoxi]-2-metilpropanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1285 |