Learn More
Dihidro-ergotoxina Metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30135747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135747 500 mg 500 miligramos
30135090 250 mg 250 miligramos
30006976 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD450015500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8067-24-1
Fórmula molecular C32H45N5O8S(R=CH(CH3)2), C36H45N5O8S(R=CH2Ph), C 34H47N5O8S (R=CH2CH(CH3)2, or CH(CH3)CH2CH3)
Peso molecular (g/mol) 2053.46
Sinónimo Dihydro-ergotoxine Monomethanesulfonate, Hydergine, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotoxine deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotoxine deriv., CCK 179, Circanol, Co-dercrine mesylate, Co-dergocrine mesylate, Codergine mesylate, Codergocrine methanesulfonate, Coristin, Dacoren, Deapril ST, Decril, Dihydroergotoxin mesylate, Dihydroergotoxin methanesulfonate, Dihydroergotoxine mesylate, Dihydroergotoxine methanesulfonate, Dulcion, Ergodesit, Ergohydrin, Ergoloid mesylates, Ergoplus, Hydergin, Hydergyne, Ischelium, Novofluen, Orphol, Perenan, Progeril, Redergin, Sponsin, Trigot
Nombre IUPAC (6aR,9R)-N-((2R,5S,10aS,10bS)-10b-hidroxi-2,5-diisopropil-3,6-dioxooctahidro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pirazina-2-il)-7-metil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida ácido metanosulfónico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Codergocrine Mesylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H41N5O5.CH4O3S/c1-16(2)26-28(38)35-11-7-10-24(35)31(40)36(26)29(39)30(41-31,17(3)4)33-27(37)19-12-21-20-8-6-9-22-25(20)18(14-32-22)13-23(21)34(5)15-19;1-5(2,3)4/h6,8-9,14,16-17,19,21,23-24,26,32,40H,7,10-13,15H2,1-5H3,(H,33,37);1H3,(H,2,3,4)/t19-,21?,23-,24-,26-,30+,31-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 2713.2268