Learn More
Dihydro Donepezil (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30386434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386434 5 mg
30381043 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4490955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120012-04-6
Fórmula molecular C24 H31 N O3
Peso molecular (g/mol) 381.51
Sinónimo 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-ol
Nombre IUPAC 2-[(1-benzilpiperidina-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Donepezil (mixture of diastereomers)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20,24,26H,8-13,16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.2304