Learn More
Dihidro daidzeína, TRC
Código de producto. 30377509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377509 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30377509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44900025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H12 O4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 256.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0736
Porcentaje de pureza >95