Learn More
Dihidro Ciclosporina A, TRC
Código de producto. 30040853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040853 50 mg 50 miligramos
18063030 10 mg 10 miligramos
18032530 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44886550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59865-15-5
Fórmula molecular C62 H113 N11 O12
Peso molecular (g/mol) 1204.63
Sinónimo Dihydrociclosporin A, 6-[(2S,3R,4R)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)octanoic acid]cyclosporin A, 6-[(3R,4R)-3-Hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoic acid]cyclosporin A, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Cyclosporin A, dihydro-, Dihydrocyclosporin A
Nombre IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-etil-33-[(1R,2R)-1-hidroxi-2-metilhexilo]-1,4,7,10,12,15,19,25,28,28-nonametil-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropil)-3,21-di(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazaciclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecono
SMILES CCCC[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@H](CC)NC1=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrociclosporin A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C62H113N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h34-47,49-52,75H,25-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1203.857
Porcentaje de pureza >95%