Learn More
Ácido caffeico Dihidro Sal Sódica 3-O-Sulfato, TRC
Código de producto. 30012839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012839 25 mg 25 miligramos
30007789 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44871025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187945-70-5
Fórmula molecular C9H8Na2O7S
Peso molecular (g/mol) 306.2
Sinónimo 4-Hydroxy-3-(sulfooxy)benzenepropanoic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC disodio; Propanoato 3-(4-hidroxi-3-sulfonatooxifenil)
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)[O-])OS(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c10-7-3-1-6(2-4-9(11)12)5-8(7)16-17(13,14)15;;/h1,3,5,10H,2,4H2,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.979
Porcentaje de pureza >95%