Learn More
Dihidro-Axitinib, TRC
Código de producto. 30387285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387285 25 mg
30376866 10 mg
30375675 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44835925MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1443118-73-7
Fórmula molecular C22H20N4OS
Peso molecular (g/mol) 388.49
Sinónimo 2-((1-Acetyl-1H-indazol-6-yl)sulfinyl)-N-methylbenzamide, Axitinib Impurity F
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(CCc4ccccn4)n[nH]c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro-Axitinib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-8,10-11,13-14H,9,12H2,1H3,(H,23,27)(H,25,26)