Learn More
Dihidro Astrofloxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydro Astrophloxine |
| CAS | 1132970-43-4 |
| Fórmula molecular | C27H34N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34N2/c1-7-28-22-16-11-9-14-20(22)26(3,4)24(28)18-13-19-25-27(5,6)21-15-10-12-17-23(21)29(25)8-2/h9-19,24H,7-8H2,1-6H3/b18-13+,25-19+ |
| SMILES | CCN1C(\C=C\C=C/2\N(CC)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | (2E)-1-etil-2-[(E)-3-(1-etil-3,3-dimetil-2H-indol-2-il)prop-2-enilideno]-3,3-dimetilindol |
| Peso molecular (g/mol) | 386.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2722 |