Learn More
Dihidro-5-metil-4H-1,3,5-ditiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydro-5-methyl-4H-1,3,5-dithiazine |
| CAS | 6302-94-9 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NS2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CN1CSCSC1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1,3,5-ditiazinano |
| Peso molecular (g/mol) | 135.251 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.018 |