Learn More
Dihidro-4-metil-2(3H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydro-4-methyl-2(3H)-furanone |
| CAS | 1679-49-8 |
| Fórmula molecular | C5H8O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-5(6)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1COC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-metiloxalán-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0524 |