Learn More
(±)-Dihidro-4-[[3-metoxi-4-(fenilmetoxi)fenil]metil]-2(3H)-furanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (±)-Dihydro-4-[(3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl)methyl]-2(3H)-furanone |
| CAS | 92831-74-8 |
| Fórmula molecular | C19H20O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dihydro-4-[[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2(3H)-furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O4/c1-21-18-10-15(9-16-11-19(20)23-13-16)7-8-17(18)22-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-8,10,16H,9,11-13H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(CC2COC(=O)C2)ccc1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)metil]oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1362 |