Learn More
Dihidro-3,4-difenil-2,5-furandiona;, TRC
Código de producto. 30388403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388403 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30388403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494055100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione
CAS 101278-21-1
Fórmula molecular C16 H12 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,3-Diphenysuccinic Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3,4-difeniloxolano-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 252.265
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.079