Learn More
Dihidro-2,4-dimetil-3(2H)-tiofenona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dihydro-2,4-dimethyl-3(2H)-thiophenone |
| CAS | 106014-15-7 |
| Fórmula molecular | C6H10OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,4,5-Tetradeoxy-1,4-epithio-2-methyl-3-pentulose, 2,3,4,5-Tetrahydro-2,4-dimethylthiophen-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10OS/c1-4-3-8-5(2)6(4)7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CSC(C1=O)C |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetiltiolan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 130.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0452 |