Learn More
Dihidridotetrakis(trifenilfosfina)rutenio(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10578843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10578843 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10129801 1 g Frasco de vidrio 1 g
10612233 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10578843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367495000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19529-00-1 | C72H60P4Ru | 1150.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19529-00-1
Fórmula molecular C72H60P4Ru
Peso molecular (g/mol) 1150.24
Número MDL MFCD04126429
Clave InChI BFPFOLJFUVTHEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium ii, tetrakis triphenylphosphine ruthenium dihydride, c6h5 3p 4ruh2, ruthenium,dihydrotetrakis triphenylphosphine, dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium, tetrakis triphenylphosphine ruthenium
PubChem CID 11981970
Nombre IUPAC rutenio;trifenilfosfano
SMILES [Ru].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Color Ocre
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Ru)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]4RuH2
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1152.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo lustroso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.