Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de dihidralazina
Código de producto. 17221156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17221156 250 mg 250 miligramos
17211156 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221156 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466232500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7327-87-9
Fórmula molecular C8H10N6·H2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfato de dihidralazina
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,28