Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de dihidralazina
Código de producto. 17211156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
17211156 100 mg 100 miligramos
17221156 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17211156
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7327-87-9
Fórmula molecular C8H10N6·H2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfato de dihidralazina
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,28
Clave InChI BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NNC1=C2C=CC=CC2=C(NN)N=N1
Nombre IUPAC 1,4-dihydrazinylphthalazine; sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 288.28