Learn More
Dihexilftalato, TRC
Código de producto. 30179621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179621 500 mg 500 miligramos
30179170 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB185430500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68515-50-4
Fórmula molecular C20H30O4
Peso molecular (g/mol) 334.45
Sinónimo Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
Nombre IUPAC 2-O-hexan-3-yl 1-O-(3-metilpentilo) benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCC(CC)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester
Nombres de analitos o componentes Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O4/c1-5-10-16(7-3)24-20(22)18-12-9-8-11-17(18)19(21)23-14-13-15(4)6-2/h8-9,11-12,15-16H,5-7,10,13-14H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.21
Porcentaje de pureza >95%