Learn More
Acetato de dihexilamonio, solución 0,5 M en H2O , para cromatografía de pares iónicos, TRC
Código de producto. 30387519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387519 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30387519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44778810ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihexylammonium acetate
CAS 366793-17-1
Fórmula molecular C12H27N . C2H4O2
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
SMILES CCCCCCNCCCCCC.CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido acético; N-hexilhexan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 245.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.2355
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M