Learn More
Dihexadecildimetilamonio cloruro, TRC
Código de producto. 30136232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136232 1 g 1 g
30133681 500 mg 500 miligramos
30040631 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2685401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1812-53-9
Fórmula molecular C34 H72 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 530.4
Sinónimo Dimethyldipalmitylammonium Chloride, 1-Hexadecanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), 1-Hexadecanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, dihexadecyldimethyl-, chloride (8CI), Dihexadecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), Adogen 432-100, Adogen 432CG, Adogen 432PG, Aliquat 206, Ammonyx D 34, Dicetyldimethylammonium chloride, Dicetyldimonium chloride, Dimethyldicetylammonium chloride, Dimethyldihexadecylammonium chloride, Dimethyldipalmitylammonium chloride, Dipalmityldimethylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N,N-dihexadecylammonium chloride, Varisoft 432PG, Varisoft 432PPG
Nombre IUPAC dihexadecil(dimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldipalmitylammonium chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H72N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.5353
Porcentaje de pureza >95%