Learn More
Fosfato de dihexadecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihexadecyl Phosphate |
| CAS | 2197-63-9 |
| Fórmula molecular | C32H67O4P |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Hexadecanol, hydrogen phosphate (8CI,9CI), Bis(hexadecyl) phosphate, CS 20A, Crodafos CS 20A, DAP 60H, Di(hexadecyl) monohydrogen phosphate, Di-n-hexadecyl phosphate, Dicetyl hydrogen phosphate, Dicetyl phosphate, Dihexadecyl hydrogen phosphate, Dihexadecyl phosphate, NSC 12429, Phosphoric acid dihexadecyl ester, 1-Hexadecanol, 1,1'-(hydrogen phosphate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34) |
| SMILES | O=P(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)OCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | fosfato de hidrógeno de dihexadecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 546.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.4777 |