Learn More
Bromuro de dihexadecil(dimetil)azanio, TRC
Código de producto. 30332797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30332797 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30332797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB426445250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihexadecyl(dimethyl)azanium Bromide
CAS 70755-47-4
Fórmula molecular C34H72BrN
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Hexadecanaminium, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Bis(hexadecyl) dimethyl ammonium bromide, Di-n-hexadecyldimethylammonium bromide, Dicetyldimethylammonium bromide, Dicetyldimonium bromide, Dihexadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldihexadecylammonium bromide, Dimethyldipalmitylammonium bromide, Dipalmityldimethylammonium bromide, Konstanta A, Dimethyldihexadecylammonium Bromide, N-hexadecyl-N,N-dimethyl-1-Hexadecanaminium bromide, Bis(hexadecyl) dimethyl ammonium bromide, Di-n-hexadecyldimethylammonium bromide, Dicetyldimethylammonium bromide, Dicetyldimonium bromide, Dihexadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldihexadecylammonium bromide, Dimethyldipalmitylammonium bromide, Dipalmityldimethylammonium bromide, Konstanta A
Fórmula InChI InChI=1S/C34H72N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC bromuro de dihexadecil(dimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 574.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.4848