Learn More
Dicloruro de diheptiltina, TRC
Código de producto. 30138077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138077 1 g 1 g
30011544 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4506881G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74340-12-8
Fórmula molecular C14 H30 Cl2 Sn
Peso molecular (g/mol) 388
Sinónimo Dichlorodiheptylstannane, Diheptyltin dichloride, Di-n-heptyltin dichloride
Nombre IUPAC dicloro(diheptil)estannano
SMILES CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-heptyltin-dichloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H15.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-6-4-2;;;/h2*1,3-7H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0747