Learn More
Digoxina, TRC
Código de producto. 30381612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381612 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30381612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4465751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxin
CAS 20830-75-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C41 H64 O14
Cantidad 1 g
Sinónimo Digitoxin, 12β-hydroxy- (6CI), Digoxin (8CI), (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxin, Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, Cardoxin, Chloroformic digitalin, Coragoxine, Cordioxil, Davoxin, Digacin, Digicor, Digitek, Digomal, Digon, Digosin, Digoxin Nativelle, Digoxine, Dilanacin, Dixina, Dokim, Dynamos, Eudigox, Fargoxin, Grexin, Homolle's digitalin, Lanacordin, Lanacrist, Lanicor, Lanikor, Lanocardin, Lanorale, Lanoxicaps, Lanoxin, Lanoxin PG, Lenoxicaps, Lenoxin, Longdigox, Mapluxin, NSC 95100, Natigoxin, NeoDioxanin, Novodigal-Amp., Purgoxin, Rougoxin, Stillacor, Toloxin, Vanoxin
Fórmula InChI InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4)O[C@@H]3C)O[C@@H]2C
Nombre IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2H-furan-5-ona
Peso molecular (g/mol) 780.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.4296
Porcentaje de pureza >95