Learn More
Digoxina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Digoxin |
| CAS | 20830-75-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Digoxin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C41 H64 O14 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Digoxin (8CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, Cardoxin, Chloroformic digitalin, Coragoxine, Cordioxil, Davoxin, Digacin, Digicor, Digitek, Digomal, Digon, Digosin, Digoxin Nativelle, Digoxine, Dilanacin, Dixina, Dokim, Dynamos, Eudigox, Fargoxin, Grexin, Homolle's digitalin, Lanacordin, Lanacrist, Lanicor, Lanikor, Lanocardin, Lanorale, Lanoxicaps, Lanoxin, Lanoxin PG, Lenoxicaps, Lenoxin, Longdigox, Mapluxin, NSC 95100, Natigoxin, NeoDioxanin, Novodigal-Amp., Purgoxin, Rougoxin, Stillacor, Toloxin, Vanoxin, Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3beta,5beta,12beta)-, Digitoxin, 12beta-hydroxy- (6CI), (3beta,5beta,12beta)-3-[(O-2,6-Dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12beta-Hydroxydigitoxin, Digitoxin, 12β-hydroxy- (6CI), (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxin, 4-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S)-3-[(2S,4S,5R,6R)-5-[(2S,4S,5R,6R)-5-[ (2S,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[ a]phenanthren-17-yl]-5H-furan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | O[C@@]12[C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H] |
| Mostrar más |