Learn More
Digoxina, Lipomed
Código de producto. 30462813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462813 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462813 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDOX192110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Digoxina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxin
CAS 20830-75-5
Nombres de analitos o componentes Digoxin
Fórmula molecular C41 H64 O14
Sinónimo Digoxin (8 CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O[C@@]12 [C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8 C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
Nombre IUPAC 3-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S,17 R)-3-[(2 R,4 S,5 S,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 S,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 S,6 R)-4,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2H-furan-5-ona
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 780.94
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 780,4296 g/mol