Learn More
R&D Systems™ Digoxin
Código de producto. 18702624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702624 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18702624 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4583/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.22€
    88.20€ / 50 miligramos
    Ahorro 9.02€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+/K+ ATPase inhibitor
Inhibits membrane-bound α-subunits of the Na+/K+ ATPase pump in myocytes. Increases RGS2 protein levels in primary vascular smooth muscle cells through an Na+/K+ ATPase pump-dependent mechanism. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.17 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxin
CAS 20830-75-5
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C41H64O14
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.94
Pureza >98%
Peso molecular 780.949