Learn More
Digoxina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476400 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11476400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21902.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
La digoxina se utiliza en varias patologías cardíacas como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La digoxina se utiliza en varias patologías cardíacas como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxin
CAS 20830-75-5
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Fórmula molecular C41H64O14
Número MDL MFCD00003674
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,3167
Sinónimo digoxin, 12 beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clave InChI LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]1[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]54O)C4=CC(=O)OC4)C3)O[C@@H]2C)O[C@@H]1C
Nombre IUPAC 4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7S,9aS,9bS,11R,11aS)-7-{[(2R,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R) -5-{[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-4-hidroxi -6-metiloxan-2-il]oxi}-3a,11-dihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]-2,5-dihidrofuran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 780.95
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.95
Porcentaje de pureza 96%