Learn More
Digoxina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10460501 1 g Frasco de vidrio 1 g
10862041 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228120010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20830-75-5
Fórmula molecular C41H64O14
Peso molecular (g/mol) 780.94
Número MDL MFCD00003674
Clave InChI LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Sinónimo digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Nombre IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxin
Punto de fusión 248.0°C to 250.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (on dried substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,3186
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alcohol,pyridine,mixture of,chloroform and alcohol,almost insoluble in ether,acetone,ethylacetate,,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.94
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Digoxin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Digoxin