Learn More
Digoxigenina Tiramida, TRC
Código de producto. 30373876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373876 5 mg
30369285 10 mg
30372607 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4465115MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210231-99-5
Fórmula molecular C39H56N2O8
Peso molecular (g/mol) 680.87
Sinónimo (3beta,5beta,12beta)-12,14-Dihydroxy-3-[2-[[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]amino]-2-oxoethoxy]card-20(22)-enolide
Nombre IUPAC 6-[[2-[[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-12,14-dihidroxi-10,13-dimetilo-17-(5-oxo-2H-furano-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantrina-3-il]oxi]acetil]amino]-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]hexanamida
SMILES C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)OCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCc6ccc(O)cc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxigenin Tyramide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H56N2O8/c1-37-16-13-29(48-24-35(45)40-18-5-3-4-6-34(44)41-19-15-25-7-10-28(42)11-8-25)21-27(37)9-12-31-32(37)22-33(43)38(2)30(14-17-39(31,38)47)26-20-36(46)49-23-26/h7-8,10-11,20,27,29-33,42-43,47H,3-6,9,12-19,21-24H2,1-2H3,(H,40,45)(H,41,44)/t27-,29+,30-,31-,32+,33-,37+,38+,39+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.4037