Learn More
Digoxigenina, TRC
Código de producto. 30005033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005033 25 mg 25 miligramos
30003748 50 mg 50 miligramos
30012217 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44657025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1672-46-4
Fórmula molecular C23 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 390.51
Sinónimo 3beta,12beta,14-Trihydroxy-5beta-card-20(22)-enolide, Digoxigenin, Digoxin Imp. C (EP), (3β,5β,12β)-3,12,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,12β,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 3β-Digoxigenin, Lanadigenin, δ20:22-3β,12β,14,21-Tetrahydroxynorcholenic acid lactone
Nombre IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]-2H-furán-5-uno
SMILES C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxigenin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2406
Porcentaje de pureza >95%