Learn More
Digoxigenina monodigitoxosísida, TRC
Código de producto. 18032450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18032450 1 mg 1 miligramo
18031450 5 mg 5 miligramos
18081540 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18032450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4465051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5352-63-6
Fórmula molecular C29H44O8
Peso molecular (g/mol) 520.65
Sinónimo 5β-Card-20(22)-enolide, 3β-(digitoxosyloxy)-12β,14-dihydroxy- (7CI), 5β-Card-20(22)-enolide, 3β-[(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12β,14-dihydroxy- (8CI), Digoxigenin digitoxoside (6CI), (3β,5β,12β)-3-[(2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, D-ribo-Hexopyranoside, digoxigenin-3 2,6-dideoxy-, β- (8CI), Digoxigenin 3-monodigitoxide, Digoxigenin monodigitoxide, Digoxigenin monodigitoxoside
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@H]3C[C@@H](O)[C@]5(C)[C@H](CC[C@]45O)C6=CC(=O)OC6)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Digoxigenin Monodigitoxoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H44O8/c1-15-26(33)22(30)13-25(36-15)37-18-6-8-27(2)17(11-18)4-5-20-21(27)12-23(31)28(3)19(7-9-29(20,28)34)16-10-24(32)35-14-16/h10,15,17-23,25-26,30-31,33-34H,4-9,11-14H2,1-3H3/t15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,25+,26-,27+,28+,29+/m1/s1